주요 문서
BMSIPD9600BD5
Sigma-Aldrich
Ball Dropper to Fill 96 BeadBlaster 96 Well Plate
diam. 5 mm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.82
material
acrylic
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific IPD9600-BD5
직경
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This ball dropper is used to easily fill 96 well plates with 1 bead per well.
애플리케이션
Homogenization/milling/grinding of samples
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.