material
polypropylene
특징
50 x 1.5ml tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art F18905-0011
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
25.4 cm (3.6 in.) × 13.3 cm (3 in.) × 7.3 cm (0.78 in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Tray with rack insert can accommodate up to fifty 1.5ml tubes (or other tubes with a diameter less than 12mm) for large volume benchtop processing. To further protect tubes during transport or storage while also maintaining stackability, an optional polypropylene cover is available.
특징 및 장점
- Deep tray holds more ice and water for extended use time
- Includes flat perimeter rim for labeling tape
- Can be safely stacked with identical racks when loaded or empty
- Sturdy polypropylene plastic provides long life and heavy usage
- Steam autoclavable at 121ºC (250ºF)
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.