주요 문서
Z177725
Scienceware® microsample tube rack
Holds 120 x 12 mm tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.35
material
polystyrene
특징
Holds 120 x 12 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18907-0000
길이 × 너비 × 높이
40.6 cm (40.6 in.) × 14.3 cm (5⁵/₈ in.) × 5.7 cm (2¹/₄ in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z177725-1EA4061832262499