주요 문서
B9276
Sigma-Aldrich
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl octanoate
≥98%
동의어(들):
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H19BrClNO2
CAS Number:
Molecular Weight:
372.68
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Quality Level
분석
≥98%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12
InChI
1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3
InChI key
QTWMXGHFXBQNEJ-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)