material
colorless bottle
low-density polyethylene
polypropylene cap
round bottle
조인트
Joints threaded neck (15)
포장
pack of 25 ea
제조업체/상표
Nalgene® 2750-9050
용량
15 mL
색상
white cap
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Nalgene® dropper bottles with screw closure is an alternative to various pipetting devices.
- The tip ensures accurate dispensing of 40μL drops (based on water; viscosity affects drop size), dispensed one drop at a time.
- Chemically resistant to most reagents.
- LDPE clear transparent bottles for easy sample visualization.
- Leak-proof closure - prevents sample loss.
- Control dispensing tip ensures a secure fit.
- Suitable for use in biotech, diagnostic and pharmaceutical applications.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.