주요 문서
Z530603
Sigma-Aldrich
Dropping bottle with graduated dropper
capacity 30 mL
동의어(들):
dropper bottle, dropper bottles
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.17
material
colorless bottle
glass bottle
round bottle
조인트
joint ST/NS neck14/20
포장
pack of 1 ea
용량
30 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear glass dropping bottle with ground glass joint. The 1 mL dropper has 0.10 mL graduations.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)