항체 형태
IgG fraction of antiserum
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
양식
buffered aqueous solution
분자량
antigen ~60 kDa
종 반응성
human
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100 using biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining of heat-retrieved sections of human cerebellum
immunoprecipitation (IP): 1-2 μL using extract of human HEK-293T cells expressing recombinant human Beclin 1 fusion protein
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1:250-1:500 using whole extract of human HeLa cells
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... BECN1(8678)
일반 설명
면역원
애플리케이션
- immunofluorescent staining
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunoprecipitation
생화학적/생리학적 작용
물리적 형태
법적 정보
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable