주요 문서
AXYSCT150BS
Screw cap tubes and caps with O-rings, conical bottom
capacity 1.5 mL, blue, sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
blue
screw top cap
무균
sterile
특징
RCF 20,000 × g
포장
pack of 500 tubes
case of 8 packs
제조업체/상표
Axygen Inc
Corning
용량
1.5 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)