AXYPCRSP
AxySeal sealing film with acrylic adhesive, for ELISA assays and T/C plates
size 80 μm, polyester, pkg of 5x100sheets/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41122410
NACRES:
NB.22
추천 제품
material
polyester
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-SP
Corning
포장
pkg of 5x100sheets/cs
크기
80 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® AxySeal sealing films are ideal for sealing tissue culture plates, for short-term storage and incubation, transport, and containment biohazardous solutions.
- Polyester film with uniform adhesive properties enables efficient well sealing for sensitive ELISA assays
- The versatile sealing film can be cost-effective in various applications, including PCR and real-time PCR to ELISA and cell culture.
- Compatible with a wide range of temperatures.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.