AXYPCR0208FCPC
PCR strip tubes
with flat strip caps with writing surface, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
추천 제품
material
cap (flat strip caps)
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-0208-FCP-C
Corning
포장
pkg of 10x125strips/cs
크기
0.2 mL
색상
clear
clear
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® PCR strip tubes with flat strip caps are designed to fit a wide variety of thermal cyclers.
- Caps provide a leak-proof seal for sample protection.
- Uniform ultra-thin wall thickness facilitates optimal thermal transfer.
- Flat caps feature a clear surface ideal for fluorescent luminescent and real-time PCR applications.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.