주요 문서
AXYPCR0208CPC
PCR strip tubes
with strip caps, thin wall, 8 per strip, size 0.2 mL, clear, pkg of 10x125strips/cs
동의어(들):
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate, 96 well plate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
cap (domed strip caps)
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc PCR-0208-CP-C
Corning
포장
pkg of 10x125strips/cs
크기
0.2 mL
색상
clear
clear
적합성
suitable for PCR
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Made up of virgin polypropylene
  • Allows precise thermal transfer due to ultra-thin and consistent wall thickness
  • To prevent evaporation cap ensures a tight fit
  • Free From RNase-/DNase and nonpyrogenic in nature
  • Compatible with a wide variety of thermal cyclers
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)