material
cap (strip caps)
clear
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 125 ea
case of 1250 ea
제조업체/상표
Corning PCR0108LPRTC
작업 용적
5-125 μL
적합성
suitable for (RTPCR)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Axygen® thin-wall PCR strip tubes with real-time strip caps are ideal for reactions with low sample volumes.
- Caps provide a leak-proof seal for sample protection.
- Uniform wall thickness and highly polished molds allow the precise thermal transfer.
- A low-profile design facilitates reduced reaction time, prevents evaporation, ensures accurate and efficient PCR reactions.
- Free of DNase-/RNase and nonpyrogenic.
법적 정보
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.