주요 문서
AXYMTS06C
MiniTube
individual, bulk pack, size 0.65 mL, pkg of 5x960tips/cs, polypropylene, non-sterile
동의어(들):
centrifuge tubes
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.22
material
polypropylene
무균
non-sterile
제조업체/상표
Axygen Inc MTS-06-C
Corning
포장
pkg of 5x960tips/cs
크기
0.65 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
  • Ensures positive sample identification due to one-way lid design, in conjunction with α-numeric grid
  • Compatible with Tecan®, Beckman Coulter, ANSI/SLAS 1-2004, microplates, and other robotic workstations
  • DNase/RNase free and non-pyrogenic in nature
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Tecan is a registered trademark of Tecan Group AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)