클론
CL11222, monoclonal
제품 라인
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
양식
buffered aqueous glycerol solution
종 반응성
rat, human
농도
1 mg/mL
기술
immunohistochemistry: 1:200 - 1:500
western blot: 1 μg/mL
동형
IgG1
Ensembl | 인체 수납 번호
배송 상태
wet ice
저장 온도
−20°C
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... OTP(23440)
면역원
Orthopedia homeobox
물리적 형태
Phospate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
법적 정보
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.