material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 4 x 30 - 50 mL conical tubes
with rubber mat
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638386 (NA)
파라미터
3,050 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
122 mm
직경
31 mm
호환성
for use with 250 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
EP022638386-2EA | 4061835085514 |