주요 문서
ADAPA43849-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-38 Rotor
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes, for 100 mL round buckets, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
round bottom
특징
for use with cap
holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 5702724009 (EU)
파라미터
2,800 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
100 mm
직경
17.5 mm
호환성
for use with 100 mL round bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapter for use with 100 mL round buckets Eppendorf A-4-38 Rotor holds 4 x 9 - 15 mL round-bottom tubes and supplied as a pack of 2 ea.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG