생물학적 소스
bovine milk or colostrum
Quality Level
분석
≥97% (HPLC)
양식
powder
불순물
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid
≤11% water (Karl Fischer)
색상
white to off-white
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
양이온 미량물
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-18(15(33)16(34)20(36)40-10)42-21-17(35)14(32)13(31)9(4-26)41-21;/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38);/q;+1/p-1/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+
InChI key
FLXUDTRTHITHST-UHWLIUQISA-M
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
기타 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서
O-Glycans