A7949
ACES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
동의어(들):
N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(Carbamoylmethyl)taurine
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioXtra
Quality Level
분석
≥99.0% (titration)
양식
powder
불순물
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
무기 잔류물
≤0.1%
pH
3.0-4.5
유용한 pH 범위
6.1-7.5
pKa(25 °C)
6.8
mp
>220 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.05%
양이온 미량물
Al: ≤0.005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.005
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
흡수
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(=O)CNCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C4H10N2O4S/c5-4(7)3-6-1-2-11(8,9)10/h6H,1-3H2,(H2,5,7)(H,8,9,10)
InChI key
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)