주요 문서
94983
Sigma-Aldrich
NeutrAvidin®-Fluorescein conjugate
Neutrally charged avidin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
양식
solid
형광
λex 492 nm; λem 517 nm in 0.1 M Tris pH 8.0
저장 온도
−20°C
분석 메모
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
법적 정보
NeutrAvidin is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific, Inc.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)