생물학적 소스
Bacillus sp. (B. fastidiosus)
Quality Level
양식
powder
품질
lyophilized
특이 활성도
~9 U/mg
저장 조건
dry at room temperature
농도
90—100%
색상
white to faint beige
solubility
5 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow (in enzyme dilution buffer)
응용 분야
detection
저장 온도
−20°C
SMILES string
N.OCC1OC(C(O)C1OP(O)(=O)OCC2OC(C(O)C2O)N3C=CC(=O)NC3=O)N4C=CC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H23N4O14P.H3N/c23-5-7-14(13(28)16(34-7)22-4-2-10(25)20-18(22)30)36-37(31,32)33-6-8-11(26)12(27)15(35-8)21-3-1-9(24)19-17(21)29;/h1-4,7-8,11-16,23,26-28H,5-6H2,(H,31,32)(H,19,24,29)(H,20,25,30);1H3
InChI key
VPXDHZMLJOJKOX-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
단위 정의
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable