주요 문서
921P
Sigma-Aldrich
Declere®
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.24
양식
aqueous solution (green)
Quality Level
포장
pkg of 1 L 20x (921P-09)
pkg of 200 mL 20x (921P-06)
pkg of 50 mL 20x (921P-04)
기술
immunohistochemistry: suitable
배송 상태
ambient
일반 설명
Declere may be used whenever immunohistochemistry staining is performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissue sections. Using this product encourages standardization of the pretreatment procedure, thereby producing more consistent, more reliable results.
물리적 형태
Solution containing pretreatment reagents
기타 정보
For Technical Service please contact: 800-665-7284 or email: service@cellmarque.com
법적 정보
Declere is a registered trademark of CellMarque Corporation
픽토그램
Corrosion
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
Storage Class Code
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)