Key Documents
917
Sigma-Aldrich
Fast Blue BB Base Solution
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116121
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
형태
solution
Quality Level
유통기한
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
농도
15 mg/mL
pH
<1.0
응용 분야
hematology
histology
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCOc1cc(NC(=O)c2ccccc2)c(OCC)cc1N
InChI
1S/C17H20N2O3/c1-3-21-15-11-14(16(22-4-2)10-13(15)18)19-17(20)12-8-6-5-7-9-12/h5-11H,3-4,18H2,1-2H3,(H,19,20)
InChI key
CNXZLZNEIYFZGU-UHFFFAOYSA-N
성분
Fast Blue BB base, 15 mg/ml in 0.4M hydrochloric acid with stabilizers
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Met. Corr. 1
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable