주요 문서
89216
Sigma-Aldrich
Pectinase from Aspergillus
≥0.3 U/mg
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
NACRES:
NA.77
생물학적 소스
Aspergillus sp.
Quality Level
양식
powder
특이 활성도
≥0.3 U/mg
저장 온도
2-8°C
단위 정의
1 U corresponds to the amount of enzyme which liberates 1 μmol galacturonic acid from polygalacturonic acid per minute at pH 4.0 and 50° C.
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)