제품 라인
BioUltra
양식
solid
분자량
Mr 1400-1600
불순물
insoluble matter:, passes filter test
≤0.001% peroxides (as H2O2):
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
45-50 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.09
λ: 280 nm Amax: 0.03
SMILES string
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable