74480
L-Norepinephrine hydrochloride
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
동의어(들):
L-Arterenol hydrochloride, L-Noradrenaline hydrochloride
About This Item
추천 제품
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
양식
crystals
광학 활성
[α]20/D −38.5±5°, c = 2% in H2O
mp
~150 °C (dec.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5;/h1-3,8,10-12H,4,9H2;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
FQTFHMSZCSUVEU-QRPNPIFTSA-N
유전자 정보
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
생화학적/생리학적 작용
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges