61678
NIR-628
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPCE)
동의어(들):
2,10-Bis(3-aminopropoxy)dibenzo[a,j]perylene-8,16-dione, 3,3′-[(8,16-Dihydro-8,16-dioxodibenzo[a,j]perylen-2,10-diyl)dioxy]dipropylamine
분석
≥98.0% (HPCE)
양식
solid
mp
186-190 °C
solubility
acetonitrile: 0.5%, clear
형광
λex 610 nm; λem 658 nm in acetonitrile
적합성
suitable for fluorescence
SMILES string
NCCCOc1ccc-2c(c1)C(=O)c3cccc4c5-c6ccc(OCCCN)cc6C(=O)c7cccc(c-2c34)c57
InChI
1S/C34H28N2O4/c35-13-3-15-39-19-10-12-22-27(17-19)33(37)25-7-1-5-23-29-21-11-9-20(40-16-4-14-36)18-28(21)34(38)26-8-2-6-24(32(26)29)30(22)31(23)25/h1-2,5-12,17-18H,3-4,13-16,35-36H2
InChI key
GLYICBWZRQDSNT-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.