46415
Acrinathrin
PESTANAL®, analytical standard
동의어(들):
(S)-Cyano(3-phenoxyphenyl)methyl (Z)-(1R,3S)-2,2-dimethyl[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluoromethylethoxycarbonyl)vinyl]-cyclopropanecarboxylate
About This Item
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
CC1(C)[C@@H](\C=C/C(=O)OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[C@H]1C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2
InChI
1S/C26H21F6NO5/c1-24(2)18(11-12-20(34)38-23(25(27,28)29)26(30,31)32)21(24)22(35)37-19(14-33)15-7-6-10-17(13-15)36-16-8-4-3-5-9-16/h3-13,18-19,21,23H,1-2H3/b12-11-/t18-,19+,21-/m0/s1
InChI key
YLFSVIMMRPNPFK-WEQBUNFVSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객