주요 문서
31191
Sigma-Aldrich
D.E.R. 736
동의어(들):
Epoxy-Resin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352106
NACRES:
NA.25
양식
liquid
Quality Level
density
1.14 g/mL at 20 °C
일반 설명
a shorter chain aliphatic diepoxide than D.E.R. 732; gives slightly less flexibility, impact and elongation with some improvement in H.D.T. and chemical resistance; with Lemo connector
법적 정보
D.E.R. is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
A new embedding method employing D.E.R. 736 and epon 812.
H Kushida
Journal of electron microscopy, 16(3), 278-280 (1967-01-01)