Quality Level
100
500
결합
unconjugated
항체 형태
culture supernatant
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
M2-7C10, monoclonal
설명
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
양식
buffered aqueous solution
종 반응성
human
포장
vial of 0.1 mL concentrate (281M-94)
vial of 0.5 mL concentrate (281M-95)
bottle of 1.0 mL predilute (281M-97)
vial of 1.0 mL concentrate (281M-96)
bottle of 7.0 mL predilute (281M-98)
제조업체/상표
Cell Marque®
기술
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:500
동형
IgG2bκ
제어
melanoma
배송 상태
wet ice
저장 온도
2-8°C
시각화
cytoplasmic
유전자 정보
human ... MLANA(2315)
일반 설명
결합
물리적 형태
제조 메모
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서
Immunohistochemistry (IHC) techniques and applications have greatly improved, dermatopathology is still largely based on H&E stained slides.This paper outlines ways in which IHC antibodies can be utilized for dermatopathology.