설명
zwitterionic
Quality Level
형태
liquid
분자량
614.88 g/mol
농도
100 mM in H2O
기술
protein quantification: suitable
CMC
8 mM
전이 온도
cloud point >100 °C
density
1.01 g/mL at 20 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
C[C@H](CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS([O-])(=O)=O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3[C@H](O)CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22?,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1
InChI key
UMCMPZBLKLEWAF-RFCNGIAKSA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves