주요 문서
13067C
Sigma-Aldrich
Bovine Calf Serum
Australia origin, γ-irradiated by SER-TAIN process, sterile-filtered, suitable for cell culture
동의어(들):
Calf Serum
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352207
생물학적 소스
bovine (calf)
무균
γ-irradiated by SER-TAIN process
sterile-filtered
구성
Hemoglobin, ≤35 mg/dL
기원
Australia origin
기술
cell culture | mammalian: suitable
불순물
≤50 EU/mL Endotoxin
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Bovine calf serum can sometimes be used as a cost effective alternative to fetal bovine serum, and is frequently used in large scale cell culture applications such as vaccine manufacturing.
검사법
Endotoxin and hemoglobin tested
법적 정보
SER-TAIN is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)