주요 문서
E4658
Sigma-Aldrich
Diethylene glycol diethyl ether
reagent grade, ≥98%
동의어(들):
2-Ethoxyethyl ether, Bis(2-ethoxyethyl) ether, Diethyldiglycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(C2H5OCH2CH2)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
162.23
Beilstein:
1699259
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352112
PubChem Substance ID:
bp:
180-190 °C (lit.)
vapor pressure:
0.5 mmHg ( 20 °C)
Grade
reagent grade
Quality Level
vapor density
5.6 (vs air)
vapor pressure
0.5 mmHg ( 20 °C)
분석
≥98%
양식
liquid
expl. lim.
6.2 %
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
bp
180-190 °C (lit.)
mp
-68 °C
density
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOCCOCCOCC
InChI
1S/C8H18O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-8H2,1-2H3
InChI key
RRQYJINTUHWNHW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
152.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
67 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)