추천 제품
Grade
ACS reagent
Quality Level
grade
puriss. p.a.
형태
powder
품질
for the determination of K
mp
220 °C (dec.) (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤500 mg/kg
양이온 미량물
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Cr: ≤50 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
적합성
in accordance for determination of potassium
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)[Co-3]([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)([N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/Co.6NO2.3Na/c;6*2-1-3;;;/q-3;;;;;;;3*+1
InChI key
IMBXIBFCGMYSME-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable