product name
Hydrogen Peroxide Solution, 30% (w/w), puriss. p.a., reag. ISO, reag. Ph. Eur.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Quality Level
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
grade
puriss. p.a.
분석
30% (w/w)
형태
liquid
품질
stabilized
유통기한
Shelf life is limited.
불순물
≤0.005% non-volatile matter
≤30 mg/kg total nitrogen (N)
0.5-5.0 mEq/L titratable acid (as H2SO4)
무기 잔류물
≤0.002%
density
1.11 g/cm3
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤30 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤0.5 mg/kg
As: ≤0.00005%
Ba: ≤0.05 mg/kg
Be: ≤0.01 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.2 mg/kg
Cd: ≤0.01 mg/kg
Co: ≤0.01 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.01 mg/kg
Fe: ≤0.05 mg/kg
Ge: ≤0.05 mg/kg
K: ≤0.0005%
Li: ≤0.01 mg/kg
Mg: ≤0.05 mg/kg
Mn: ≤0.01 mg/kg
Mo: ≤0.02 mg/kg
Na: ≤0.0005%
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.01 mg/kg
Sr: ≤0.01 mg/kg
Ti: ≤0.1 mg/kg
Tl: ≤0.05 mg/kg
V: ≤0.01 mg/kg
Zn: ≤0.05 mg/kg
Zr: ≤0.1 mg/kg
SMILES string
OO
저장 온도
2-8°C
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChI key
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
애플리케이션
주의사항
기타 정보
The article number 31642-6X1L-M will be discontinued. Please order the single bottle 31642-1L-M which is physically identical with the same exact specifications.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable