주요 문서
289825
Sigma-Aldrich
Aluminum acetate, basic
동의어(들):
Aluminum diacetate hydroxide, Aluminum hydroxide acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Al(OH)(C2H3O2)2
CAS Number:
Molecular Weight:
162.08
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
양식
powder
SMILES string
CC(=O)O[Al](O)OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Al.H2O/c2*1-2(3)4;;/h2*1H3,(H,3,4);;1H2/q;;+3;/p-3
InChI key
HQQUTGFAWJNQIP-UHFFFAOYSA-K
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
물리적 형태
Insoluble form
기타 정보
No stabilizers added.
픽토그램
CorrosionEnvironment
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1
Alumina powders via a controlled precipitation of aluminum acetate.
Ayral A and Droguet JC.
Journal of Materials Research, 4(04), 967-971 (1989)
Alumina Powders from Aluminum Alkoxide.
Ayral A, et al.
MRS Proceedings, 121 (1988)