Key Documents
W445000
Sigma-Aldrich
Methyl 3-hydroxybutyrate
≥95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CH(OH)CH2COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
FEMA Number:
4450
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
규정 준수
FDA 21 CFR 117
분석
≥95%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; green; fruity; wine-like
SMILES string
O=C(OC)CC(O)C
InChI
1S/C5H10O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h4,6H,3H2,1-2H3
InChI key
LDLDJEAVRNAEBW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
321.8 °F
Flash Point (°C)
161 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)