주요 문서
W417080
Sigma-Aldrich
Methyl N-acetylanthranilate
≥99%, FG
동의어(들):
Acetyl methyl anthranilate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H11NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
193.20
FEMA Number:
4170
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
플래비스(Flavis) 번호:
09.649
NACRES:
NA.21
Grade
FG
Quality Level
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
분석
≥99%
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
fruity; floral
SMILES string
N(c1c(cccc1)C(=O)OC)C(=O)C
InChI
1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-6-4-3-5-8(9)10(13)14-2/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
InChI key
UYQKZKVNYKOXHG-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)