주요 문서
W328712
Sigma-Aldrich
Glycine
99%, natural (US), FCC, FG
동의어(들):
2-Aminoacetic acid, Aminoacetic acid, Aminoethanoic acid, Glycocoll
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2COOH
CAS Number:
Molecular Weight:
75.07
FEMA Number:
3287
Beilstein:
635782
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
플래비스(Flavis) 번호:
17.034
생물학적 소스
corn
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
natural (US)
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 170.50
FDA 21 CFR 172.320
분석
99%
pKa(25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp
240 °C (dec.) (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
sweet
SMILES string
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChI key
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Inhibitory neurotransmitter in spinal cord, allosteric regulator of NMDA receptors.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)