주요 문서
ULTRA06
Supelco
Certified clean borosilicate glass vials
box of 6 × 40 mL, for TOC analysis
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41113319
NACRES:
NA.21
포장
box of 6 × 40 mL
응용 분야
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
일반 설명
Ultra-06 - Box of 6 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 6 vials also include dust caps.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)