주요 문서
SMB01384
Sigma-Aldrich
DMIP
≥95% (HPLC)
동의어(들):
1,6-DMIP, 1,6-Dimethyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-amine, 2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H10N4
CAS Number:
Molecular Weight:
162.19
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
분석
≥95% (HPLC)
양식
solid
배송 상태
2-8°C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[n]1(c2c(nc1N)ncc(c2)C)C
InChI
1S/C8H10N4/c1-5-3-6-7(10-4-5)11-8(9)12(6)2/h3-4H,1-2H3,(H2,9,10,11)
InChI key
NEOGGGHDLGYATP-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
DMIP (2-Amino-1,6-dimethylimidazo[4,5-b]pyridine) dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction.
관련 제품
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)