주요 문서
SMB01344
Sigma-Aldrich
N-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
동의어(들):
1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1,4-Dihydro-1-methyl-4-oxo-nicotinamide, 1-Methyl-1,4-dihydro-4-oxo-3-pyridinecarboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, 1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide, 4-Py, 4PY, Me4PY, Met4PY, N1-Methyl-4-pyridone-3-carboxamide, N1-Methyl-4-pyridone-5-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
152.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352205
NACRES:
NA.77
분석
≥95% (HPLC)
Quality Level
형태
solid
InChI
1S/C7H8N2O2/c1-9-3-2-6(10)5(4-9)7(8)11/h2-4H,1H3,(H2,8,11)
InChI key
KTLRWTOPTKGYQY-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
N1-methyl-4-pyridone-5-carboxamide is involved in nicotinate and nicotinamide metabolism.
애플리케이션
Metabolomics research
기타 정보
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
Lot/Batch Number
죄송합니다. 지금은 이 제품에 대한 COA이(가) 온라인에서 제공되지 않습니다.
문서 라이브러리 방문
Aurélie Lenglet et al.
Toxins, 8(11) (2016-11-18)
N-methyl-2-pyridone-5-carboxamide (2PY, a major metabolite of nicotinamide, NAM) was recently identified as a uremic toxin. Recent interventional trials using NAM to treat high levels of phosphorus in end-stage renal disease have highlighted new potential uremic toxicities of 2PY. In the