주요 문서
S1299
Supelco
Sucrose assay reagent
for use with enzymatic assay kit SCA20
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12164500
NACRES:
NA.84
Quality Level
분석물 화학적 분류
sugars (sucrose)
기술
photometry: suitable
응용 분야
food and beverages
general analytical
저장 온도
2-8°C
부속물
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)