추천 제품
Grade
pharmaceutical primary standard
API family
rifamycin, rifampicin
제조업체/상표
EDQM
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N1c2c(c3c(c4c(c(c3O)C)O[C@](O\C=C\[C@@H]([C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H](\C=C\C=C(/C1=O)\C)C)O)C)O)C)OC(=O)C)C)OC)(C4=O)C)c(c2)OCC(=O)O)O
InChI
1S/C39H49NO14/c1-17-11-10-12-18(2)38(49)40-24-15-26(51-16-27(42)43)28-29(34(24)47)33(46)22(6)36-30(28)37(48)39(8,54-36)52-14-13-25(50-9)19(3)35(53-23(7)41)21(5)32(45)20(4)31(17)44/h10-15,17,19-21,25,31-32,35,44-47H,16H2,1-9H3,(H,40,49)(H,42,43)/b11-10+,14-13+,18-12-/t17-,19+,20+,21+,25-,31-,32+,35+,39-/m0/s1
InChI key
SQTCRTQCPJICLD-KTQDUKAHSA-N
기타 정보
관련 제품
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.