추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
응용 분야
pharmaceutical
SMILES string
[Cl-].N3(CCC(CC3)(c4ccccc4)C(=O)OCC)CCC(c2ccccc2)(c1ccccc1)C#N.[H+]
InChI
1S/C30H32N2O2.ClH/c1-2-34-28(33)29(25-12-6-3-7-13-25)18-21-32(22-19-29)23-20-30(24-31,26-14-8-4-9-15-26)27-16-10-5-11-17-27;/h3-17H,2,18-23H2,1H3;1H
InChI key
SHTAFWKOISOCBI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable