PHR8641
Testosterone acetate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
동의어(들):
17β-Acetoxy-4-androsten-3-one, 17β-Hydroxy-4-androsten-3-one 17-acetate, 4-Androsten-17β-ol-3-one 17-acetate, Deposteron
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H30O3
CAS Number:
Molecular Weight:
330.46
Beilstein:
2062555
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
API family
testosterone
포장
pkg of 100MG
응용 분야
pharmaceutical
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])OC(C)=O
InChI key
DJPZSBANTAQNFN-PXQJOHHUSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
기타 정보
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 2
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.