PHR2589
Floxuridine
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
동의어(들):
5-Fluoro-2′-deoxyuridine, 2′-Deoxy-5-fluorouridine, FUDR, Floxuridine
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1271008
설명
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API family
floxuridine
양식
powder
CofA
current certificate can be downloaded
포장
pkg of 500 mg
mp
148 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical small molecule
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
분석 메모
기타 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.