PHR1046
Ethylene glycol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
동의어(들):
Monoethylene glycol, 1,2-Ethanediol
About This Item
추천 제품
Grade
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Quality Level
Agency
traceable to USP 1265515
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
752 °F
expl. lim.
15.3 %
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
분석 메모
기타 정보
각주
추천 제품
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
표적 기관
Kidney
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
239.0 °F - open cup
Flash Point (°C)
115 °C - open cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객
프로토콜
99%; Glycerol, ≥99.5%; Tetraethylene glycol, 99%
GC Analysis of Class 2 Residual Solvents on OVI-G43
Chromatograms
suitable for GC자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.