PHL89700
Harmaline
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
1-Methyl-7-methoxy-3,4-dihydro-β-carboline, 3,4-Dihydroharmine, 4,9-Dihydro-7-methoxy-1-methyl-3H-pyrido[3,4-b]indole, Dihydroharmine, Harmalol methyl ether, Harmidine, NSC 407285
About This Item
추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥95.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
drug control
stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
mp
232-234 °C (lit.)
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
COc1ccc2c3CCN=C(C)c3[nH]c2c1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-8-13-11(5-6-14-8)10-4-3-9(16-2)7-12(10)15-13/h3-4,7,15H,5-6H2,1-2H3
InChI key
RERZNCLIYCABFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
애플리케이션
- Acylated harmalines via Friedel-Crafts reaction
- Phenacyl derivatives of 1-methyl-7-methoxy-β-carbolines as central nervous system affectors
- Palladium harmaline DMSO chloro complex as anti-tumor agent
Natural product scaffold in preparation of:
- Trypanothione reductase inhibitors†
생화학적/생리학적 작용
법적 정보
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
표적 기관
Central nervous system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.