주요 문서
PHL89185
Dihydrokavain
phyproof® Reference Substance
동의어(들):
(S)-(+)-7,8-Dihydrokavain, (6S)-5,6-Dihydro-4-methoxy-6-(2-phenylethyl)-2H-pyran-2-one, 7,8-Dihydrokawain, Dihydrokavain, Marindinin
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16O3
CAS Number:
Molecular Weight:
232.28
Beilstein:
15362
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccccc2)C1
InChI
1S/C14H16O3/c1-16-13-9-12(17-14(15)10-13)8-7-11-5-3-2-4-6-11/h2-6,10,12H,7-9H2,1H3/t12-/m0/s1
InChI key
VOOYTQRREPYRIW-LBPRGKRZSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
기타 정보
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)