추천 제품
Grade
primary reference standard
제품 라인
phyproof® Reference Substance
분석
≥98.0% (HPLC)
제조업체/상표
PhytoLab
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
−20°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H](C1)O)O)O)OC2C([C@H]3[C@@]4([C@]5(C4)CC[C@]6([C@@](CC7OC8(OC(C9(OC98)C)O)C[C@H](C76)C)(C5=CC3)C)C)CC2)(C)C
InChI
1S/C35H52O9/c1-17-13-35(27-32(6,43-27)28(39)44-35)42-19-14-31(5)21-8-7-20-29(2,3)22(41-26-25(38)24(37)18(36)15-40-26)9-10-33(20)16-34(21,33)12-11-30(31,4)23(17)19/h8,17-20,22-28,36-39H,7,9-16H2,1-6H3/t17-,18-,19?,20+,22?,23?,24+,25-,26+,27?,28?,30-,31+,32?,33-,34+,35?/m1/s1
InChI key
GQLUAQZLAZUHEL-NKMZKCBCSA-N
일반 설명
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
법적 정보
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.